Purificación del ADN y el ARN
La extracción de ADN y ARN es un método básico utilizado en biología molecular. La necesidad de ácidos nucleicos de gran calidad y pureza es importante para una gran variedad de aplicaciones clínicas y experimentales. La purificación de los ácidos nucleicos es una etapa inicial en muchas secuencias de trabajo en biología molecular y genómica.
Las muestras de ADN y ARN suelen obtenerse de preparaciones no procesadas. El ADN genómico, el ADN plasmídico y el ARN total pueden extraerse y purificarse de una gran variedad de orígenes: células bacterianas y de mamíferos, tejidos vegetales, tejidos fúngicos, tejidos de mamíferos, sangre, plasma, suero, virus, hisopos bucales y nasales, matrices de gel, PCR y otras reacciones enzimáticas. El aislamiento de los ácidos nucleicos de estas muestras suele requerir la lisis de las membranas celulares o la homogeneización de la muestra, seguidas de la eliminación de proteínas, enzimas, detergentes, sales y lípidos.
Enfoques habituales:
|
|
La aplicación final dictará el mejor método de purificación. Las aplicaciones posteriores al aislamiento son la PCR, la qPCR, las digestiones con enzimas de restricción, la ligadura, el clonado, el genotipado, el análisis de expresión génica, la secuenciación de última generación (NGS) y las transferencias de Northern y de Southern.
Artículos técnicos relacionados
- Discover the best purification option for your oligo, based on the intended application.
- An overview of methods for quantifying DNA and RNA, how to measure DNA and RNA concentration and yield, and how to assess purity of nucleic acid samples.
- Fit-for-use products offer the quality, consistency & documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing process.
- This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
- Impact of Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes. Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Ver todo (35)
Protocolos relacionados
- Handing and stability techniques to reduce variation and ensure trouble-free experiments.
- GenomePlex® Whole Genome Amplification is the method of extracting DNA from the animal sample. GenomePlex® products have been used to amplify genomic DNA from chicken, porcine, bovine, fish, and shrimp source.
- This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- 0.1 mU RNase, DNase-free degrades 1 μg RNA in 30 min at + 37 °C in a reaction volume of 50 μL PCR grade water. The protein concentration of RNase, DNase-free is 0.5 μg/μL.
- Ver todo (67)