Saltar al contenido
ES
ES
Productos
Aplicaciones
Servicios
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Desarrollo analítico y caracterización
Fabricación por contrato
Productos a medida
Plataformas y software digitales
Desarrollo y fabricación de DIV
Desarrollo y fabricación de ARNm
Servicios de producto
Asistencia técnica
Ensayo
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados (COA y COO)
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
2,2,4-Trimetilpentano
Sinónimos:
Isooctano
Fórmula lineal:
(CH
3
)
2
CHCH
2
C(CH
3
)
3
Número de CAS:
540-84-1
Peso molecular:
114.23
Número CE:
208-759-1
Products
Marca
Supelco (3)
Punto de ebullición [° C]
Peso de la fórmula
Fabricante
Pureza
Formato
Nivel de calidad
Aplicación
Tamaño del envase
Tipo de material de referencia
Técnica
Filtre los productos.
Showing 1-3 of 3
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
PHR1915
2,2,4-Trimetilpentano,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Expandir
Ver Fijación de precios
59030
2,2,4-Trimetilpentano,
analytical standard
Expandir
Ver Fijación de precios
44964
2,2,4-Trimetilpentano,
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Expandir
Ver Fijación de precios