Productos
Aplicaciones
Servicios
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Desarrollo analítico y caracterización
Fabricación por contrato
Productos a medida
Plataformas y software digitales
Desarrollo y fabricación de DIV
Desarrollo y fabricación de ARNm
Servicios de producto
Asistencia técnica
Ensayo
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados (COA y COO)
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
BRAND
®
charging stand for single-channel Transferpette
®
electronic
Products
Fabricante
Volumen (µl)
Electrónico
Filtre los productos.
Showing 1-1 of 1
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Z646903
BRAND
®
charging stand for single-channel Transferpette
®
electronic,
for 3 Transferpette electronic (up to 1000 μL), AC/DC input 230 V AC, European 3-pin plug