Merck
Disolución antibiótica antimicótica (100x) estabilizada with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Disolución antibiótica antimicótica (100x) estabilizada
Disolución antibiótica antimicótica (100x) estabilizada with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Products
Categoría de producto
Marca
Color
Forma física
Espectro de actividad
Nivel de calidad
Aplicación
Modo de acción
Método de esterilización