Saltar al contenido
Merck
Yoduro de potasio ≥94% (HPLC)

Yoduro de potasio

Yoduro de potasio ≥94% (HPLC)
Sinónimos:
Diyoduro de 3,8-diamino-5-[3-(dietilmetilamonio)propil]-6-fenilfenantridinio, Propidium Iodide
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H34I2N4
Número de CAS:
Peso molecular:
668.39
Número CE:

Products

Categoría de producto
Marca
Color
Peso de la fórmula
Punto de fusión [° C]
Forma física
Pureza
Nivel de calidad
Showing 1-3 of 3
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios