V900336
MES monohydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid, 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
99%
formulario
powder or crystals
pH
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
intervalo de pH útil
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: 1.066 g/10 mL, clear, colorless
cadena SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Clave InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- To maintain the pH during the hyaluronic acid functionalization using catechol.
- In the synthesis of CaO2/MnO2 composites by the reduction of KMnO4.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable