V800416
terc-Butanol
AR
Sinónimos:
2-Metil-2-propanol, Alcohol terc-butilo, Trimetil carbinol
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Línea del producto
Vetec™
formulario
liquid
temp. de autoignición
896 °F
lim. expl.
8 %
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
densidad
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Clave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup