Z777239
Proteomix® WAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK
About This Item
product name
Proteomix® WAX-NP10 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 10 μm particle size, PEEK
Materiales
PEEK
Línea del producto
Proteomix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 404NP10P-2105
envase
1 ea of
Parámetros
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
matriz
spherical PS-DVB
polymeric
grupo activo de la matriz
weak anion exchange phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
técnica de separación
anion exchange
Categorías relacionadas
Descripción general
Proteomix User Manual
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)