Key Documents
SU860198
Supelco
2in1 Kits for Varian® Autosampler
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, black polypropylene cap, red PTFE/white silicone septum
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
amber glass
black polypropylene cap
red PTFE/white silicone septum
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
D.E.
11.6 mm
diám. × Al × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
membrana de goma grosor
1.3 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 8-425
Información legal
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)