Merck
PHL83845
9-Dehydropachymic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H50O5
Número de CAS:
Peso molecular:
526.75
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
cadena SMILES
CC1(C)[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC=C3C2=CC[C@@]4(C)[C@@]3(C)C[C@@H](O)[C@]4([H])[C@H](C(O)=O)CCC(C(C)C)=C
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)