854991
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al
27.5 mm × 57 mm
volumen
20 mL
Adaptador
thread for 24-400
Descripción general
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials are used on many autosamplers. The threads on the standard vials are 24-400.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)