ZRB2782
Anti-Gephyrin Antibody, clone 1D12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Domain E, E-domain, EC:2.10.1.1, GPH, KIAA1385, MPT Mo-transferase, Molybdopterin molybdenumtransferase
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D12, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 80 kDa
observed mol wt ~95 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
mouse, human, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
amphibian, monkey, rabbit, avian
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... GPHN(10243)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Neuro-2a cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Gephyrin in Neuro-2a cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution from a representative lot detected Gephyrin in rat brain lysates and Myc/DDK-tagged recombinant human Gephyrin.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Serial dilutions from a representative lot detected Myc/DDK-tagged recombinant human Gephyrin.
Affinity Binding Assay Analysis: The binding affinity of this antibody to Gephyrin peptide was at least ten thousand-fold (10,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable