WH0059084M1
Monoclonal Anti-ENPP5 antibody produced in mouse
clone 1C5-1D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KIAA0879, Anti-ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 5 (putative function)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C5-1D7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ENPP5(59084)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
QPDQQKVLLVSFDGFRWDYLYKVPTPHFHYIMKYGVHVKQVTNVFITKTYPNHYTLVTGLFAENHGIVANDMFDPIRNKSFSLDHMNIYDSKFWEEATPIWITNQRAGHTSGAAMWPGTDVKIHKRFPTHYMPYNESVSFEDRVAKIIEWFTSKEPINLGLLYWEDPDDMGHHLGPDSPLMGPVISDIDKKLGYLIQMLKKAKLWNTLNLIITSDHGMTQCSEERLIELDQYLDKDHYTLIDQSPVAAILPKEGKFDEVYEALTHAHPNLTVYKKEDVPERWHYKYNSRIQPIIAVADEGWHILQNKSDDFLLGNHGYDNALADMHPIFLAHGPAFRKNFSKEAMNSTDLYPLLCHLLNITAMPHNGSFWNVQDLLNSAMPRVVPYTQSTILLPGSVKPAEYDQEGSYPYFIGVSLGSIIVIVFFVIFIKHLIHSQIPALQDMHAEIAQPLLQA
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable