Key Documents
SAB5702695
Sigma-Aldrich
Anti-PPP6C Antibody, clone 6O2N8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
PPP6C, PP6, PP6C, protein phosphatase 6 catalytic subunit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6O2N8, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
34 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.38 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
AISPRGAGWLFGAKVTNEFVHINNLKLICRAHQLVHEGYKFMFDEKLVTVWSAPNYCYRCGNIASIMVFKDVNTREPKLFRAVPDSERVIPPRTTTPYFL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP6C(5537)
Descripción general
This gene encodes the catalytic subunit of protein phosphatase, a component of a signaling pathway regulating cell cycle progression. Splice variants encoding different protein isoforms exist. The pseudogene of this gene is located on chromosome X.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 206-305 of human PPP6C (O00743).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1