Key Documents
SAB5702622
Sigma-Aldrich
Anti-PELP1 Antibody, clone 9V9A5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MNAR, P160
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9V9A5, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
160 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.65 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EPEPGLLLEVEEPGTEEERGADTAPTLAPEALPSQGEVEREGESPAAGPPPQELVEEEPSAPPTLLEEETEDGSDKVQPPPETPAEEEMETETEAEALQEK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PELP1(27043)
Descripción general
This gene encodes a transcription factor which coactivates transcription of estrogen receptor responsive genes and corepresses genes activated by other hormone receptors or sequence-specific transcription factors. Expression of this gene is regulated by both members of the estrogen receptor family. This gene may be involved in the progression of several types of cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2013]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1000-1100 of human PELP1 (Q8IZL8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1