SAB5702408
Anti-IL13RA1 Antibody, clone 5A3W5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CD213A1, CT19, IL-13Ra, NR4
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5A3W5, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
49 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MEWPARLCGLWALLLCAGGGGGGGGAAPTETQPPVTNLSVSVENLCTVIWTWNPPEGASSNCSLWYFSHFGDKQDKKIAPETRRSIEVPLNERICLQVGS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL13RA1(3597)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1