Documentos clave
SAB1404042
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMAD9 antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.65 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMAD9(4093)
Descripción general
SMAD family members, such as SMAD9, transduce signals from members of the TGF-beta (see TGFB1; MIM 190180) superfamily, which regulate growth, differentiation, apoptosis, and development (Nishita et al., 1999 [PubMed 10583507]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
SMAD9 (NP_005896, 146 a.a. ~ 260 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RHSEYNPQLSLLAKFRSASLHSEPLMPHNATYPDSFQQPPCSALPPSPSHAFSQSPCTASYPHSPGSPSEPESPYQHSDFRPVCYEEPQHWCSVAYYELNNRVGETFQASSRSVL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)