MAK219
Tyrosine Colorimetric Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
About This Item
Productos recomendados
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
neurological disorders
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Idoneidad
Principio
Solo componentes del kit
- Tyr Assay Buffer
- Tyr Enzyme Mix
- Tyr Standard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)