Documentos clave
NRK Cell Line from rat
86032002, rat kidney (fibroblast), Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
NRK Cell Line from rat, 86032002, from rat kidney(fibroblast)
origen biológico
rat kidney (fibroblast)
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat kidney fibroblast
Descripción línea celular
Derived from normal rat kidney (Rattus norvegicus). The cells are useful for focus-forming assays in virus titrations.
Aplicación
Virus titration
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)