AV31426
Anti-TAF10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-TAF10 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 30 kDa
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
22 kDa
reactividad de especies
human, rat, bovine, mouse, guinea pig, rabbit, dog, horse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TAF10(6881)
Descripción general
Rabbit Anti-TAF10 antibody recognizes mouse, human, canine, zebrafish, rat, bovine, and pig TAF10.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable