Merck
PHR3970
Clonazepam Related Compound A
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10ClN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
315.71
Beilstein:
5596577
Número MDL:
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1140327
familia API
clonazepam
envase
pkg of 30MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
Clave InChI
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)