Merck
85228-M
Sigma-Aldrich
Nitrato de plata
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Fórmula lineal:
AgNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
densidad de vapor
5.8 (vs air)
grado
puriss. p.a.
Análisis
≥99.5% (AT)
formulario
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Photochemical Synthesis of Silver Nanoparticles: Silver nitrate is pivotal in the photochemical synthesis of silver nanoparticles using UV pulsed laser irradiations. The presence of surfactant additives influences the morphology and stability of the synthesized nanoparticles, which have applications in catalysis, sensing, and biomedical fields. This method provides a controlled approach to nanoparticle synthesis, essential for advanced material science and nanotechnology research (Qazi, Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 2021).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)