72833
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 4 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
formulario
aqueous suspension
concentración
2.5% (solids)
tamaño de partícula
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
fluorescencia
λex 490 nm; λem 525 nm
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..