Merck
71853-M
Sigma-Aldrich
Perclorato de sodio monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula lineal:
NaClO4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
140.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Análisis
≥98.0% (T)
formulario
crystalline
impurezas
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadena SMILES
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Sodium perchlorate monohydrate (NaClO4· H2O) is a hydrated sodium salt. Its crystal structure has been investigated by three-dimensional single crystal x-ray diffraction studies. Its crystals belong to the monoclinic crystal system having space group C2/c.
Aplicación
Sodium perchlorate monohydrate (NaClO4· H2O) may be used in the preparation of 0.01M NaClO4 solution. This solution was employed in oxalate adsorption isotherm experiments.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
Gateway is a registered trademark of Gateway Inc.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)