523291
Poly(2-vinylpyridine)
analytical standard, average Mw 5,000 (Typical), average Mn 4,800 (Typical)
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 4,800 (Typical)
average Mw 5,000 (Typical)
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
formato
neat
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Clave InChI
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?