00700
Acetonitrilo
≥99.5% (GC), ACS reagent, puriss. p.a.
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Productos recomendados
product name
Acetonitrilo, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.41 (vs air)
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
72.8 mmHg
Análisis
≥99.5% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
8 % (lit.)
impurezas
≤0.001% free alkali (as NH3)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% benzene (GC)
≤0.2% propionitrile (GC)
≤0.2% water
residuo de evap.
≤0.001%
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
n20/D 1.344
bp
81-82 °C (lit.)
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
−45 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.05 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
CC#N
formato
neat
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?