40-0116
pH standard solution
pH 6.86 (25 °C), JCSS
Sinónimos:
pH 6.86 Buffer Calibration Solution
About This Item
Agency
JCSS
disponibilidad
available only in Japan
pH
6.86 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
formato
mixture
temp. de almacenamiento
15-25°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable