37-0170
Cinc
SAJ first grade, ≥85.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
presión de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Análisis
≥85.0%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zinc
disponibilidad
available only in Japan
resistividad
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
densidad
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable