19-0910
Manganese(IV) oxide
CP
Sinónimos:
Manganese dioxide
Productos recomendados
grado
CP
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: manganese
disponibilidad
available only in Japan
mp
535 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
Clave InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)