01-4550
Cloruro de amonio
JIS special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
Salmiac
About This Item
grado
JIS special grade
densidad de vapor
1.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 160.4 °C)
Análisis
≥99.0%
formulario
crystalline powder
disponibilidad
available only in Japan
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
cadena SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable