MABF142A
Anti-Ly-6G (mouse), APC-Cy7, clone 1A8 Antibody
clone 1A8, from rat, APC-Cy7
Sinónimos:
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
APC-Cy7
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A8, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ly6G(546644)
Descripción general
Aplicación
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable