AB16951
Anti-STAT1-α Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STAT1(6772)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation: 2 to 4 μg
Whole cell lysate from HeLa , Jurkat, or A431 cells can be used as a positive control for Western Blot and a 91 kDa band can be detected. No reaction to the 84 kDa STAT1beta.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable