525146-M
sPLA2-IIA Inhibitor II, KH064
Sinónimos:
(S)-5-(4-(benzyloxy)phenyl)-4-(7-phenylheptanamido)pentanoic acid, Phospholipase A₂ Group IIA Inhibitor II, PLA2g2a Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Iyer, A., et al. 2012. Diabetes.61, 2320,
Levick, S., et al. 2006. J Immunol.176, 7000.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable