1.66506
Tryptic Soy Agar
with Lecithin and Tween®, ICR Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Sinónimos:
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR Settle plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene plate
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; γ-irradiated
formulario
plate
Características
2D bar code
ready-to-use
envase
pkg of (20/120 Plates per box)
Profundidad
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
aplicaciones
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
Descripción general
Aplicación
Envase
1665060120-CN: 120 Plates per box
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2