126705-M
Anti-Albumin Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
chicken
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
chicken ... Alb(396197)
Descripción general
Inmunógeno
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable