07-278
Anticuerpo anti-fosfo-LAT (Tyr191)
Upstate®, from rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr191)
Información sobre el gen
human ... LAT(27040)
mouse ... Lat(16797)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflamación e inmunología
Inmunoglobulinas e inmunología
Calidad
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1