05-23-3831
BQ-123, Sodium Salt
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 µM for ETB).
Sinónimos:
BQ-123, Sodium Salt
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A highly potent and selective ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus 2.5 µM for ETB).
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 μM for ETB).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
ETA (endothelin) receptor antagonist
ETA (endothelin) receptor antagonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 40 nM for ETA versus 2.5 µM for ETB
Envase
Yes
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Cyclo(D-Asp-Pro-D-Val-Leu-D-Trp, Na)
Forma física
Supplied as a sodium salt. Sold on the basis of peptide content.
Otras notas
Nambi, P., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Ther.277, 1567.
Bax, W.A., and Saxena, P.R. 1994. Trends Pharmacol. Sci. 15, 379.
Ihara, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 178, 132.
Bax, W.A., and Saxena, P.R. 1994. Trends Pharmacol. Sci. 15, 379.
Ihara, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 178, 132.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable