04-1551
Anti-SMRT Antibody, clone 1SM-1E7
ascites fluid, clone 1SM-1E7, from mouse
Sinónimos:
CTG repeat protein 26, Silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptor, T3 receptor-associating factor, Thyroid-, retinoic-acid-receptor-associated corepressor, nuclear receptor co-repressor 2, silencing mediator for retinoid and thyroid
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1SM-1E7, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NCOR2(9612) , TRAC(28755)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected SMRT on 10 µg of human brain lysate.
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable