860650P
Avanti
C24:1 Ceramide (d17:1/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860650P, powder
Sinónimos:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860650P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860650P
tipo de lípido
sphingolipids
deuterated lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available