860550P
Avanti
Biotin Sphingosine
Avanti Polar Lipids 860550P, powder
Sinónimos:
omega-biotinyl D-erythro-sphingosine
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860550P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Polar Lipids 860550P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@](N)([H])CO)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C28H52N4O4S/c29-22(20-33)24(34)16-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15-19-30-26(35)18-14-13-17-25-27-23(21-37-25)31-28(36)32-27/h12,16,22-25,27,33-34H,1-11,13-15,17-21,29H2,(H,30,35)(H2,31,32,36)/b16-12+/t22-,23-,24+,25-,27-/m0/s1
Clave InChI
NYQVYZZGZCNEMF-RPRIXWAOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3