860102P
Avanti
16:0 Phosphatidylpropanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt), powder
Sinónimos:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (860102P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Polar Lipids 860102P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C38H75O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37(39)43-34-36(35-45-47(41,42)44-33-6-3)46-38(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h36H,4-35H2,1-3H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t36-;/m1./s1
Clave InChI
SKVWIBXHTOHOAB-SKRAEFHRSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3