Z282006
Coors™ alumina mortar
capacity 15 mL, O.D. × H 65 mm × 31 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
alumina
fabricante / nombre comercial
Coorstek 60361
D.E. × Al
65 mm × 31 mm
capacidad
15 mL
Descripción general
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)