Key Documents
Z281980
Coors alumina mortar
O.D. × H 35 mm × 18 mm, capacity 1.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiales
alumina
fabricante / nombre comercial
Coorstek 60335
D.E. × Al
35 mm × 18 mm
capacidad
1.5 mL
Descripción general
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Información legal
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)