Merck
S793108
N,N'-(2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)TRIMETHYLENE)BIS(TRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE)
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H28Br2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
380.166
Número MDL:
Otras notas