Merck
L214043
8-(1-AZEPANYL)-3-METHYL-7-(1-NAPHTHYLMETHYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H25N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
403.488
Número MDL:
Otras notas