GF73533461
Polyethylene - Carbon Filled
(PE), film, thickness 0.08 mm, size 150 × 150 mm, condition conductive polymer
Sinónimos:
ET331080
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 735-334-61
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.08 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)