Merck
806757
Sigma-Aldrich
PEG-diacrylate
mol wt 3350, 0.2 μm filtered
About This Item
Fórmula lineal:
C3H3O2(C2H4O)nC3H3O
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Nivel de calidad
formulario
powder
mol peso
3350
mp
56-60 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clave InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Product is only available through select kits and not available for individual sales. If interested in this product, please view kits 799610 and 799629.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable