802158
Polycaprolactone dimethacrylate
average Mn 3,000
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H10O2)nC12H18O5
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
powder
mol peso
average Mn 3,000
mp
38-43 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Polycaprolactone is a biodegradable polymer commonly used in biomedical applications. A light-activated Polycaprolactone dimethacrylate gel was used for the sustained delivery of an anti-VEGF antibody.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)