Merck
794503
Sigma-Aldrich
Ritter Trifluoroiodomethane-DMSO Reagent
Sinónimos:
2DMSO-CF3I, DMSO-trifluoromethyl iodide adduct
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12F3IO2S2
Peso molecular:
352.18
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n/D 1.466
densidad
1.529 at 25 °C
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.CF3I/c2*1-4(2)3;2-1(3,4)5/h2*1-2H3;
Clave InChI
MMNWUCHAIFIKKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Product is a more convenient, liquified version of trifluoroiodomethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
214.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
101.11 °C