473235
N,N-Diethylhydroxylamine solution
85 wt. % in H2O
Sinónimos:
N-Hydroxydiethylamine, DEHA, Diethylhydroxylamine
About This Item
Productos recomendados
concentración
85 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.419
bp
125-130 °C
mp
−25 °C
densidad
0.902 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCN(O)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-3-5(6)4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C - closed cup